Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech G3 NxT Guanti ambidestri in nitrile
I guanti ambidestri in nitrile Kimtech™ G3 NxT sono privi di lattice e silicone, non sterili, pensati per applicazioni delicate in camera bianca. La finitura liscia con polpastrelli goffrati assicura un ottimo controllo delle contaminazioni.
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex |
---|---|
Accelerator Free | Yes |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Fingertip Textured |
Finger Thickness (English) | 6.3 mil |
Descrizione
- Conformità garantita: DPI di Categoria III ai sensi del Regolamento UE 2016/425, e come recepito e modificato nella legislazione del Regno Unito, EN ISO 374-1 Tipo B (KPT) Protezione da schizzi di sostanze chimiche, EN 374-4 Resistenza alla degradazione da agenti chimici, EN ISO 374-5 Protezione da VIRUS e microrganismi. Certificato di analisi online
- Guanti monouso leader nel settore che offrono protezione, pulizia e qualità impareggiabili, forniti in una confezione idonea alla camera bianca che riduce al minimo i rifiuti
- L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una maggiore protezione da moltissimi agenti contaminanti, inclusi virus, microorganismi e schizzi di sostanze chimiche
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere
Specifica
ISO 9001, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex | |
Single-use | |
6.3 mil | |
Ambidestri | |
Nitrile | |
0.13 mm | |
Thin-walled Examination Gloves | |
5.1 mil | |
Con bordino | |
30 cm |
Yes | |
Fingertip Textured | |
0.16 mm | |
Sì | |
5.1 mil | |
Powder Free | |
Non-sterile | |
0.13 mm | |
11.81 in. |