Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech A5 Tuta sterile da camera bianca
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Descrizione
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425- Certificazione Tipo 5 e 6- Certificato di conformità per lotto disponibile online- Certificato di sterilità per lotto disponibile online
- Adatte all'uso in ambienti e laboratori con camere bianche sterili EU GMP ISO 5 Classe A, fornite con le informazioni tecniche a supporto della conformità normativa
- Con tecnologia avanzata CLEAN-DON™
Specifica
Specifica
Product Type | Cleanroom Coveralls |
Size | 3X-Large |
Materiale | SMS |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Stile vita | Elastic |
Ankle Style | Elastic |
Stile polso | Elastic |
Stile collo | Collared |
Hood Type | Unhooded |