Learn More
Kimtech™ Kimtech Opal Guanti ambidestri in nitrile
Senza polveri, ambidestri con bordino e polpastrelli testurizzati. L'assenza di lattice di gomma naturale e agenti vulcanizzanti riduce i rischi di reazioni cutanee legate ai guanti di TIPO I e IV.
Marca: Kimtech™ 62884
12.48 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Conformità garantita:- Prodotto di categoria III DPI certificato in conformità con il Regolamento (UE) n. 2016/425 e del Regolamento (UE) n. 2016/425, introdotto nella legislazione del Regno Unito e modificato, - EN ISO 374-1 Tipo B (KPT) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche,- EN 374-4 Resistenza alla degradazione da agenti chimici,- EN ISO 374-5 Protezione da virus e microrganismi
- Formulato senza Tiurami, Tiazoli, Guanidine, Carbammati e senza aggiunta di solfuro
- Morbidi, comodi e facili da indossare
- I polpastrelli testurizzati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
- Colore scuro che migliora la concentrazione sull'attività
Specifica
ISO 3 | |
Yes | |
Dark Blue | |
Partially Textured | |
0.18 mm | |
Sì | |
2 mil | |
Powder Free | |
X-Large | |
2 mil | |
9.45 in. |
PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 Micro Organism and Virus Protection | |
1.5 | |
Single-use | |
1.8 mil | |
Ambidestri | |
Nitrile | |
0.05 mm | |
Nitrile Examination Glove | |
Non-sterile | |
0.05 mm | |
24 cm |