Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G5 Guanti sterili in lattice specifici per mano - Naturale
I guanti Kimtech™ G5 sterili in lattice specifici per mano sono progettati per garantire un elevato controllo della contaminazione negli ambienti critici e controllati delle camere bianche.
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001; 0123; Category III PPE - CE Complex |
---|---|
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Finitura esterna | Fully Textured |
Hand | Specific |
Materiale | Latex |
Descrizione
Kimtech™ G5 Sterile Latex gloves provide sensitive and dextrous protection in EU GMP ISO Class 5 Grade A sterile cleanrooms. The hand-specific gloves are suitable for double-donning and feature a textured finish for enhanced tactile performance.
I guanti Kimtech™ G5 sterili in lattice specifici per mano sono progettati per garantire un elevato controllo della contaminazione negli ambienti critici e controllati delle camere bianche. I guanti sono adatti all'uso in camere bianche EU GMP ISO Classe 5 Grado A o superiore. Il lattice sterilizzato assicura conformità alle normative e massima protezione in caso di necessità.La finitura di alta qualità con palmo e polpastrelli testurizzati migliora la presa, la sensibilità e il comfort in ambienti asciutti e bagnati. Il materiale in lattice naturale è stato sterilizzato utilizzando radiazioni gamma (con un livello di garanzia della sterilità (SAL) attestato su 10-6). In più è stato appositamente lavato e formulato per offrire una protezione testata da proteine, microrganismi, particelle e schizzi di agenti chimici. I guanti specifici per mano presentano un polsino bordato per una maggiore resistenza e una migliore vestibilità. Inoltre, i guanti sono imballati in un doppio sacchetto per garantire protezione e igiene. I guanti si prestano a essere indossati doppi, sono monouso e disponibili in una vasta gamma di misure.Il rigoroso processo di sviluppo, i test sul prodotto e i processi produttivi collaudati garantiscono la conformità di questi guanti in lattice da camera bianca a numerosi requisiti normativi. Inoltre, i guanti sono forniti con tutte le relative informazioni tecniche di supporto.Taglie disponibili/Codici:6.0 - HC1160S6.5 - HC1165S7.0 - HC1170S7.5 - HC1175S8.0 - HC1180S8.5 - HC1185S9.0 - HC1190S10.0 - HC1110S
- Conformità garantita:- DPI Cat III secondo normativa UE 2016/425- EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 resistenza a degradazione da agenti chimici- EN ISO 374-5:2016 protezione da VIRUS e microrganismi- Livello di garanzia di sterilità (SAL) 10-6- Certificato di analisi disponibile online- Certificato di sterilità disponibile online
- Il materiale in lattice completamente sterilizzato garantisce elevati livelli di protezione dalla contaminazione di proteine, particelle, microrganismi e spruzzi di sostanze chimiche, nonché bassi livelli di endotossine.
- Adatti all'uso nelle camere bianche sterili EU GMP ISO Classe 5 Grado A o superiore e forniti con le informazioni tecniche a supporto della conformità normativa.
- I guanti sono specifici per mano, monouso, di colore naturale e con un elevato livello di igiene.
- Il palmo e i polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente.
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere.
- Realizzati in lattice sterilizzato con radiazioni gamma e privi di polvere per ridurre il rischio di irritazione della pelle.
- Disponibili in varie misure, da 6.0 a 10.0.
Specifica
ISO 9001; 0123; Category III PPE - CE Complex | |
Fully Textured | |
Latex | |
Con bordino | |
30 cm |
Class 100 (ISO 5) | |
Specific | |
Sterile | |
28 Mpa (27 Mpa after aging) |