Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Media/Storage KG-35 Borosilicate Glass, Polypropylene Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione chiusura:
33-430 mm
Descrizione
Screw thread with attached closures
- Graduated
- Large white marking spot
Specifica
Specifica
Capacità | 8.45 oz., 250 mL |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
Diametro (sistema imperiale) | 2.75 in. |
Materiale | Borosilicate Glass |
Colore chiusura | Black |
Altezza (sistema metrico) | 150 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 5.9 in. |
Rivestimento interno chiusura | PTFE/Silicone |
Materiale chiusura | Polypropylene |