Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Economy Columns
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
53.70€ - 462.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno | 10 mm |
---|---|
Tipo | Economy Chromatography Column |
Con tappo | Yes |
Da utilizzare con (applicazione) | Ion exchange, affinity, gel filtration and hydrophobic interaction media |
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0 to 50°C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità della colonna | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità della colonna | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12903351
|
DWK Life Sciences
420401-1050 |
500 mm | 40 mL | Each |
80.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12923341
|
DWK Life Sciences
420401-1010 |
100 mm | 8 mL | Each |
66.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11792354
|
DWK Life Sciences
420400-1050 |
500 mm | 40 mL | 10/Cs. |
462.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11782354
|
DWK Life Sciences
420400-1030 |
300 mm | 24 mL | 10/Cs. |
414.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12963341
|
DWK Life Sciences
420401-1020 |
200 mm | 16 mL | Each |
66.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11772354
|
DWK Life Sciences
420400-1020 |
200 mm | 16 mL | 10/Cs. |
418.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11762354
|
DWK Life Sciences
420400-1010 |
100 mm | 8 mL | 10/Cs. |
366.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12983341
|
DWK Life Sciences
420401-1030 |
300 mm | 24 mL | Each |
66.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12903341
|
DWK Life Sciences
420401-1005 |
50 mm | 4 mL | Each |
53.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11752354
|
DWK Life Sciences
420400-1005 |
500 mm | 4 mL | 10/Cs. |
366.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
Use columns with ion-exchange, affinity, gel filtration, and hydrophobic interaction media.
- Durable borosilicate glass
- With flow adapters
- Precision-ground column ends form positive seals with endcaps so they don't leak or “creep” under pressure
- Threaded, easy to remove reservoir cap won't pop off under pressure
- Reservoir accepts accessory funnels and glass reservoirs
- Luer-Lock polypropylene inlet and outlet fittings
- Bed support has a 20μm polyethylene disc that retains most media for low-pressure aqueous chromatography
- Columns accept flow adapters for adjusting Flex-Column bed height (order adapters separately)
Specifications
10 mm | |
Yes | |
0 to 50°C | |
20 μm | |
HDPE | |
0.79cm3 |
Economy Chromatography Column | |
Ion exchange, affinity, gel filtration and hydrophobic interaction media | |
14.5 psi | |
Borosilicate Glass Type I Class A | |
Male luer lock | |
2N NaOH or 100% Ethanol |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.