Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ HPLC Reservoirs
Designed for the preparation, storage, and delivery of liquid chromatography mobile phases
539.00€ - 908.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A |
---|---|
Rivestimento | PVC |
Materiale | Borosilicate Glass |
Tipo | HPLC Reservoir |
Da utilizzare con (applicazione) | Designed for the preparation, storage, and delivery of liquid chromatography mobile phases |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Forma del fondo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Forma del fondo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12851541
|
DWK Life Sciences
953901-1002 |
1000 mL | Conical |
559.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15154099
|
DWK Life Sciences
953901-5002 |
5000 mL | Conical |
908.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12861541
|
DWK Life Sciences
9539012002 |
2000 mL | Conical |
539.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Manufactured from Type I, Class A borosilicate glass with external plastic safety coating
- Safety coating has UV-blocking agent that blocks light transmittance up to 385nm, preventing photodegradation of light-sensitive solvents
- Screw thread: GL45-4
- Maximum temperature: 120°C
- Available in flat or conical bottoms; conical-bottom reservoirs deliver virtually all of the mobile phase without having to tilt reservoir and risk solvent spill
Specifica
USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A | |
Borosilicate Glass | |
Designed for the preparation, storage, and delivery of liquid chromatography mobile phases | |
248°F |
PVC | |
HPLC Reservoir | |
GL45-4 screw thread | |
120°C |