Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Parts for Microfiltration Assemblies
For use with ULTRA-WARE™ microfiltration assembly
443.00€ - 984.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) ULTRA-WARE microfiltration assembly
Quantità Case of 1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Materiale Tipo Diametro (sistema metrico) disco Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Tipo Diametro (sistema metrico) disco Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11873123
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
953810-0090
Stainless Steel Support Screen 90 mm
984.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 02-09-2025
Aggiungi al carrello
11708552
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
953781-90
Glass Funnel 90 mm 1000 mL
443.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with ULTRA-WARE™ microfiltration assembly
Specifica
Specifica
ULTRA-WARE microfiltration assembly
Case of 1