Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ HPLC Economy 3-Hole Ultra-Ware Cap Systems
With plastic coating that blocks virtually all UV light up to 385 nm, preventing photodegradation of light sensitive mobile phases
574.00€ - 1095.00€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
N. per custodia | 1 Cs. |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottle |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11823173
|
DWK Life Sciences
953930-1002 |
1 L |
574.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11833173
|
DWK Life Sciences
953930-5002 |
5 L |
1095.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Made of type I, Class A borosilicate glass with a plastic safety coating
- Cap body is made of PTFE
- Supplied with TFE/propylene o-ring and polypropylene screw collar
- Connecting threads on top of cap use standard 1/4-28 flangeless fittings
- Two ports have 1/8 in. through holes, third port has 1/16 in. through hole
Specifica
PTFE | |
1 Cs. | |
Bottle |