Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware Three Hole Delivery Caps ETFE Nut Plug 1/4 in.
Used to Seal Ports with Flat Bottom 1/4 in.-28 Threads
Marca:  DWK Life Sciences 953913-0001
Codice prodotto. 12703676
  • 11.70€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ultra-Ware™ 3-Hole Delivery caps have 1/4 in.-28 threads top and bottom
  • Features three 1/8 in. ID holes to accept 1/8 in. OD PTFE tubing
  • PTFE caps are supplied with CTFE plugs and a TFE/PP o-ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PTFE
1 Cs.
Nut Plug
Seal port with flat bottom 1/4-28, 5/16-24 and M6 threads