Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Economy Columns
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
254.00€ - 414.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno | 15 mm |
---|---|
Tipo | Economy Chromatography Column |
Con tappo | Yes |
Da utilizzare con (applicazione) | Ion exchange, affinity, gel filtration and hydrophobic interaction media |
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0 to 50°C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità della colonna | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità della colonna | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11742394
|
DWK Life Sciences
420400-1505 |
50 mm | 9 mL | 5/Cs. |
267.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11752394
|
DWK Life Sciences
420400-1510 |
100 mm | 18 mL | 5/Cs. |
326.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 18-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11722364
|
DWK Life Sciences
420400-1520 |
200 mm | 35 mL | 5/Cs. |
310.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11732364
|
DWK Life Sciences
420400-1530 |
300 mm | 53 mL | 5/Cs. |
310.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11762394
|
DWK Life Sciences
420400-1515 |
150 mm | 27 mL | 5/Cs. |
284.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 18-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11742364
|
DWK Life Sciences
420400-1550 |
500 mm | 89 mL | 5/Cs. |
414.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17268630
|
DWK Life Sciences
420401-1517 |
1700 mm | 301 mL | Each |
254.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
Use columns with ion-exchange, affinity, gel filtration, and hydrophobic interaction media.
- Durable borosilicate glass
- With flow adapters
- Precision-ground column ends form positive seals with endcaps so they don't leak or “creep” under pressure
- Threaded, easy to remove reservoir cap won't pop off under pressure
- Reservoir accepts accessory funnels and glass reservoirs
- Luer-Lock polypropylene inlet and outlet fittings
- Bed support has a 20μm polyethylene disc that retains most media for low-pressure aqueous chromatography
- Columns accept flow adapters for adjusting Flex-Column bed height (order adapters separately)
Specifica
15 mm | |
Yes | |
0 to 50°C | |
20 μm | |
HDPE | |
1.77cm3 |
Economy Chromatography Column | |
Ion exchange, affinity, gel filtration and hydrophobic interaction media | |
14.5 psi | |
Borosilicate Glass Type I Class A | |
Male luer lock | |
2N NaOH or 100% Ethanol |