Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Clamps
For 90mm filter
351.00€ - 1355.00€
Specifica
适用于(设备) All-glass ultra-ware microfiltration apparatus with stainless steel support
内部直径(公制) 90 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca 类型 Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca 类型 Prezzo Quantità e disponibilità  
11843123
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
953753-0090
Aluminum Clamp
351.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-10-2025
Aggiungi al carrello
11883123
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
953841-0090
Support Base
1355.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-12-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Component part for all-glass ultra-ware microfiltration apparatus with stainless steel support
Specifica
Specifica
All-glass ultra-ware microfiltration apparatus with stainless steel support
90 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Clamps