Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Antibiotic Moisture Content Flasks
For determining moisture loss on drying in tablets, troches, or capsules
Marca:  DWK Life Sciences 881700-0000
166.28 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11858891
  • 183.00€ / Pezzo
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Usa il codice promozionale 24123 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For determining moisture loss on drying in tablets, troches, or capsules
Sample is weighed, transferred to the flask, and placed in a vacuum oven. Drying is done in the oven at a temperature of 60°C and a pressure of 5mm or less of mercury for three hours. The percent of loss is then calculated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2.2 mL
For determining moisture loss on drying in tablets, troches, or capsules
Flat
Borosilicate Glass
10/10