Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Screw-Thread N-51A Borosilicate Glass Sample Vials: Without Caps
Low extractable Kimax N-51A glass
70.80€
Specifica
Classificazione | B |
---|---|
Colore | Clear |
Materiale | Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Per uso generico |
Stile filo | A vite |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11888492
|
DWK Life Sciences
60910-1 |
4 mL |
70.80€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Low extractable Kimax N-51A glass
- Borosilicate glass sample vials without caps
Compliance
Kimax N-51A glass conforms to ASTM Type 1, Class B requirements.
Specifica
B | |
Borosilicate Glass | |
A vite | |
ASTM Type I |
Clear | |
Per uso generico | |
Tappo a vite |