Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Squibb Separatory Funnels with PTFE-Plug Stopcock
Do not require grease
678.30€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Certificazione/Conformità | ASTM E1096, Type IV |
Da utilizzare con (applicazione) | Eliminates contamination |
Lunghezza (sistema metrico) gambo | 60mm |
Stopper Material | Glass |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Valvola di chiusura | Numero stopper | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Valvola di chiusura | Numero stopper | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15142388
|
DWK Life Sciences
29048F-125 |
125 mL | 2; PTFE | 22 | 2 Pack | N/A | N/A | N/A | |
Descrizione
Do not require grease
Lower stems made of large-diameter tubing for liquid to drain out completely when stopcock is closed.
- Eliminate contamination
- Will not bind or freeze
Order Info
Stem lengths, 60mm.
Compliance
Designed from ASTM™ E 1096-86.
Specifica
Borosilicate Glass | |
Eliminates contamination | |
Glass |
ASTM E1096, Type IV | |
60mm | |
Squibb Separatory Funnel |