Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Serialized/Certified Cylindrical Microflasks
Calibrated To Contain
503.88€ - 708.00€
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11878492
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
28017A-5
5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11868492
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
28017A25
25 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11858492
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
28017A2
2 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11838492
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
28017A-1
1 mL
564.00€
pezzi 6
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-10-2025
Aggiungi al carrello
11848492
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
28017A-10
10 mL
708.00€
pezzi 6
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Calibrated To Contain
  • Permanently marked with individual serial number
  • Individually calibrated and certified against equipment whose calibration is traceable to NIST™
  • Cylindrical body for better mixing and draining
  • Easier to withdraw samples using pipets
  • Wide base provides stability
  • Marking spot
  • Ground glass stopper
  • 1 and 2mL sizes come with standard taper 8 stopper; 10mL size with standard taper 9
stopper
Compliance
Designed from requirements of ASTM™ E 237, Class A serialized.