Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Class A Cassia Flask
Calibrated To Contain
Marca:  DWK Life Sciences 28066-110
856.90 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11813173
  • 902.00€ / pezzi 6
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Calibrated To Contain
  • Official U.S. Pharmacopeia method to assay cinnamaldehyde and to analyze cassia, cinnamon, and clove extracts
  • Determine amount of unsaturated constituents in straw oil or similar wash oils, by sulfonation method
  • Tolerance: ±0.08mL
  • Capacity: 100 to 110mL in 0.1mL divisions
  • With standard taper 13 stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Calibrata per riempimento
Borosilicate Glass
26 cm
Yes
110 mL
10.23 in.
±0.08 mL
13