Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™ Vials
Conical cavity allows maximum retrieval of contents with a syringe needle.
297.00€ - 316.00€
Specifica
Material (Liner) | PTFE/Silicone |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Stile | Tapered |
Stile filo | A vite |
Tipo di chiusura | Screw Cap (Open-top) |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Graduato | Volume (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Graduato | Volume (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12713057
|
DWK Life Sciences
60710-110 |
0.1 mL | Clear | Yes | 0.03 dr. |
316.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12723057
|
DWK Life Sciences
60710-310 |
0.3 mL | Clear | Yes | 0.08 dr. |
297.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
- Clear glass Micro-Vial with open top closure and PTFE-faced silicone septum
- Made with extra thick clear glass walls for both sturdiness and magnification of contents
- Ungraduated, with marking spot
- Tube has a screw thread finish
Specifica
PTFE/Silicone | |
Tapered | |
Screw Cap (Open-top) |
Borosilicate Glass | |
A vite |