Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Economy Columns Sample Diffusion Disc
Flex-Column™ sample diffusion discs protect the gel bed from being disrupted during sample application whenever a flow adapter is not used.
44.30€ - 45.00€
Specifica
Da utilizzare con Kimble-Chase Economy Columns
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
13476349
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
420404-1000
1 cm
45.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-09-2025
Aggiungi al carrello
11772404
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
420404-2500
2.5 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11762404
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
420404-1500
1.5 cm
44.75€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Flex-Column™ sample diffusion discs protect the gel bed from being disrupted during sample application whenever a flow adapter is not used.
Install on top of column packing to protect packing from disruption. Polyethylene disc is sealed to transparent acrylic ring.
Specifica
Specifica
Kimble-Chase Economy Columns