Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Aluminum Seal Caps
With PTFE-faced rubber septa
Marca:  DWK Life Sciences N7382411
Codice prodotto. 11822963
  • 255.00€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Moderate to good resealability
  • One piece
  • PTFE-faced red rubber septa
  • For general GC applications
  • Moderate resealability
  • Not recommended for multiple injections
  • PTFE-faced natural rubber septa
  • Good resealability
  • Multiple injections
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Natural
Aluminum
11
Multiple injection
100 Cs.
PTFE/Natural Silicone Rubber