Learn More
KleenGuard™ Guanti in nitrile KleenGuard™ G10 Arctic Blue
Protezione, prestazioni e comfort del nitrile al conveniente prezzo del lattice
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA 21 CFR 170-199, CFIA approved |
---|---|
Applicazioni | Industrial |
AQL | 4 |
Colore | Blu artico |
Monouso | Sì |
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Descrizione
Più comodi ed economici rispetto ai guanti in nitrile standard, forniscono tuttavia una protezione eccellente in una vasta gamma di applicazioni industriali. Ideali per assemblaggio, settore elettrico, verniciatura, produzione, pressofusione di alluminio, settore automobilistico e manipolazione degli alimenti.
- Formidabile comfort e facilità di movimento
- Privi di lattice di gomma naturale, riducono il rischio di reazioni allergiche di tipo I
- Forniscono la sensibilità del lattice e la protezione del nitrile
- Non talcati per ridurre al minimo gli effetti della disidratazione sulla pelle
- Manipolazione degli alimenti certificata in Nord America e Europa
- Una confezione ecologica si traduce in un maggiore valore e in minore spreco
- Punta delle dita antiscivolo per una migliore presa
- Polsino con bordino per una resistenza e un'indossabilità maggiori
- Ambidestri
- Lunghezza: 9.5 poll. (24 cm)
- Spessore: 2 mil
- Colore blu artico
- Ecologici: Gli articoli dispongono di attributi o caratteristiche ambientali (per esempio, conservazione dell'acqua, senza piombo, ecc.) come descritto nelle relative informazioni dettagliate
Specifica
FDA 21 CFR 170-199, CFIA approved | |
4 | |
Sì | |
Sì | |
Powder Free | |
0.05 mm | |
24 cm |
Industrial | |
Blu artico | |
Partially Textured | |
Nitrile | |
2 mil | |
9,5in. |