Learn More
Ansell KleenGuard™ A10 Light-Duty Lab Coats
Lightweight, breathable fabric keep workers cool and comfortable.
Specifica
Product Type | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Sesso | Unisex |
Materiale | Polipropilene, Polypropylene |
Colore | Bianco |
Tipo di chiusura | Frontale a scatto |
Descrizione
- Chiusura anteriore a scatto
- Polsini elastici senza tasca
- Colore bianco
Compliance
Adesione alle norme di calibrazione ANSI™/ISEA™ 101-1996.
Specifica
General Purpose Lab Coat | |
Polipropilene, Polypropylene | |
Frontale a scatto | |
Sì | |
Adatto per lavorazioni alimentari, manutenzione generale, produzione |
Unisex | |
Bianco | |
Elastico | |
ANSI ISEA 101-1996 |