Learn More
Ansell Guanti in lattice sterili Kimtech Pure™ G5
Sterile, hand-specific latex gloves provide sensitive and dextrous protection in Class 100/ISO 5 or higher cleanroom environments.
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D3577, IEST-RP-CC005 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | PPE Cat III, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
AQL | 1.5 |
Colore | Natural |
Allerta:
Questi prodotti contengono lattice di gomma naturale, un componente che ad alcuni utenti può causare reazioni allergiche. Utilizzare solo come indicato e in conformità con le istruzioni e le avvertenze del produttore. Consultare le politiche dell’istituto relative all'utilizzo di questi prodotti.
Descrizione
Ideali per la produzione di dispositivi medici, biotecnologici e farmaceutici, nonché per applicazioni di laboratorio. Eccezionalmente resistenti, duraturi e flessibili per ridurre l’affaticamento migliorando al contempo la libertà di movimento e il comfort.
- Il lattice di gomma naturale funge da barriera di protezione superiore
- Basso contenuto di proteine di gomma naturale (≤50μ g delle proteine totali estraibili in acqua per grammo)
- Palmi e punta delle dita interne antiscivolo forniscono una presa sicura in condizioni di bagnato e asciutto senza compromettere la tattilità
- Con polsino con bordino arrotolato per una protezione ottimale
- Irraggiamento con gamma
- Specifici per le mani
- Spessore: 8.7 mil
- Lunghezza: 12 poll. (30.5 cm)
- Colore: incolore
Order Info
Sacchetto di plastica in doppia busta con custodia.
Compliance
Soddisfano o superano gli standard ASTM™ D3577. Soddisfano gli standard AQL 1.5 quanto ad allarmi critici.
Specifica
ASTM D3577, IEST-RP-CC005 | |
Class 100 (ISO 5) | |
Natural | |
Fully Textured | |
Latex | |
Sterile | |
0.20 mm | |
12 in. |
PPE Cat III, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 | |
1.5 | |
Single-use | |
Specific | |
Powder Free | |
8 mil | |
Kimtech™ Pure G5 | |
30.5 cm |