Learn More
Ansell Guanti in lattice Kimtech Pure™ G5
G5 non-sterile 12 in. latex gloves provide enhanced tactile sensitivity and performance. Recommended for Class 100/ISO 5 or higher critical environments.
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D3578 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | Cat III according to (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
AQL | 1.5 |
Colore | Natural |
Allerta:
Questi prodotti contengono lattice di gomma naturale, un componente che ad alcuni utenti può causare reazioni allergiche. Utilizzare solo come indicato e in conformità con le istruzioni e le avvertenze del produttore. Consultare le politiche dell'istituto in materia di utilizzo di questi prodotti.
Descrizione
Basso contenuto di proteine di gomma naturale.
- Palmo e dita antiscivolo
- Polsino arrotolato per una maggiore resistenza e una maggiore vestibilità
- Ambidestro
- Spessore: 8.3 mil
- Lunghezza: 10 o 12 poll. (25 o 30.5 cm)
Order Info
100 guanti in stock per sacchetto di plastica in doppia busta con custodia.
Compliance
Soddisfano o superano gli standard ASTM™ D3578 applicabili.
Specifica
ASTM D3578 | |
Class 100 (ISO 5) | |
Natural | |
Ambidestri | |
Latex | |
Non-sterile | |
0.20 mm | |
12 in. |
Cat III according to (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016 | |
1.5 | |
No Texture | |
No | |
Powder Free | |
8 mil | |
Kimtech™ Pure G5 | |
30.5 cm |