Learn More
Ansell Kimtech G3 Guanti sterili in nitrile bianco specifici per mano
GREENER_CHOICE
I guanti Kimtech™ G3 sterili in nitrile bianco offrono protezione per le camere bianche sterili da una vasta gamma di agenti contaminanti. Con finitura goffrata e composizione in nitrile delicata sulla pelle, i guanti sterili specifici per mano proteggono sia gli operatori che i processi.
Marca:  Ansell 56893-40
297.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17875375
  • 555.90€ / 200 paia
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Nitrile gloves feature a textured finish and provide enhanced sterile cleanroom protection for a wide range of contaminants in a Class 10/ISO 4 critical environment. Hand-specific pairs are appropriate for workers and technicians in medical device manufacturing, pharmaceuticals, or research labs.
  • White nitrile construction, validated to a Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6, and cleanroom-ready packaging
  • Fully sterilized material features certified, high levels of contamination protection against particles, micro-organisms, viruses, cytotoxic drugs and chemical splash
  • Hand-specific, disposable and offer a high level of cleanliness
  • Textured fingertips enhance grip and tactile sensitivity for safer and more efficient processes
  • Beaded cuffs add strength and reduces the risk of tearing
  • Does not contain natural rubber latex, silicone or powder, reducing the risks of skin irritation
Order Info
Imballati e avvolti in polietilene per l'uso in camera sterile. Confezionato in camera sterile ISO - Classe 5. Disponibile certificato di analisi e di irradiazione.
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Ansell Kimtech G3 Guanti sterili in nitrile bianco specifici per mano > Formato: 8,5