Learn More
Ansell Kimtech G3 Guanti sterili in nitrile bianco specifici per mano
I guanti Kimtech™ G3 sterili in nitrile bianco offrono protezione per le camere bianche sterili da una vasta gamma di agenti contaminanti. Con finitura goffrata e composizione in nitrile delicata sulla pelle, i guanti sterili specifici per mano proteggono sia gli operatori che i processi.
Marca: Ansell 56888-40
297.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Nitrile gloves feature a textured finish and provide enhanced sterile cleanroom protection for a wide range of contaminants in a Class 10/ISO 4 critical environment. Hand-specific pairs are appropriate for workers and technicians in medical device manufacturing, pharmaceuticals, or research labs.
- Conformità garantita:- DPI Cat III secondo normativa UE 2016/425- EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 resistenza a degradazione da agenti chimici- EN ISO 374-5:2016 protezione da VIRUS e microrganismi- ASTMD6978-05 protezione da spruzzi di agenti citotossici- Livello di garanzia di sterilità (SAL) 10-6- Certificato di analisi disponibile online- Certificato di sterilità disponibile online
- L'efficiente struttura in nitrile bianco ecosostenibile è certificata con livello di garanzia della sterilità (SAL) di categoria 10-6. L'imballaggio pronto per la camera bianca riduce i rifiuti senza compromettere la sicurezza
- Il materiale in nitrile bianco completamente sterilizzato è più resistente e sottile del lattice e garantisce livelli elevati e certificati di protezione dalla contaminazione di particelle, microrganismi, virus, sostanze citotossiche e schizzi di sostanze chimiche, con un basso livello di endotossine
- I guanti sono specifici per mano, monouso, di colore bianco e con un elevato livello di igiene
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
Order Info
Imballati e avvolti in polietilene per l'uso in camera sterile. Confezionato in camera sterile ISO - Classe 5. Disponibile certificato di analisi e di irradiazione.
Specifica
ASTM D 5151, ASTM D 412, D 573, ASTM D 3767, D 3577, ASTM D 3767, D 6319, IEST-RP-CC005, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 | |
Yes | |
Yes | |
Bianco | |
Fully Textured | |
0.15 mm | |
Sì | |
5.1 mil | |
Powder Free | |
6 | |
6 mil | |
56888 | |
12 in. |
EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 | |
Class 10 (ISO 4) | |
1.5 | |
Single-use | |
6 mil | |
Destra/sinistra (no ambidestri) | |
Nitrile | |
0.13 mm | |
Cleanroom Gloves | |
Sì | |
0.15 mm | |
Kimtech™ G3 Sterile | |
30.5 cm |