Learn More
Ansell Cappuccio sterile Kimtech™ A5
GREENER_CHOICE
Sterile cleanroom hoods feature innovative CLEAN-DON™ technology for simpler aseptic donning. Kimtech™ A5 Sterile Hood suitable for EU GMP ISO 5 Grade A sterile cleanrooms and individually vacuum-packed.
327.42€
Specifica
Product Type Open Face
Size Unica
Materiale Polypropylene
Colore Bianco
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
11358041
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
25797
None
327.42€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for use in EU GMP ISO 5 Class A sterile cleanroom environments and laboratories
  • Advanced CLEAN-DON™ technology for fast, simple and compliant aseptic donning that combines two donning steps into one
  • Comfortable hoods are provided in a universal size
  • Made from low-lint breathable SMS fabric with a cloth-like feel
  • Contamination protection is ensured through high quality sterility assured material with high-strength bound and triple-stitched seams, and secure ties
  • Individually vacuum-packed and efficiently double-bagged to save space
  • PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425
  • Type 6 (PB) certified
  • Certificate of Conformance by lot available online
  • Certificate of Sterility by lot available online
Order Info
Gamma sterilized and individually bagged. Certificate of Irradiation available.
Specifica
Specifica
Open Face
Polypropylene
Single-use
Sterile
Contenitore da 100
Unica
Bianco
Yes
Triple-bagged, Vacuum Packaged
Class 100 (ISO 5)