Learn More
Ansell Kimtech™ A5 Sterile Cleanroom Boots, Grasp Ties and Vinyl Edge
Sterile cleanroom boots with a wrap-around vinyl foot feature innovative CLEAN-DON™ technology for aseptic donning. Kimtech™ A5 Sterile Cleanroom Boots with Grasp Ties and Vinyl Edge suitable for EU GMP ISO 5 Grade A sterile cleanrooms.
734.40€
Specifica
Materiale | SMS |
---|---|
Latex Free | Yes |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15168926
![]() |
Ansell
31683 |
Small/Medium |
734.40€
100 paia |
Spedizione stimata: 01-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15188926
![]() |
Ansell
31696 |
Universal |
734.40€
100 paia |
Spedizione stimata: 21-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Sterile cleanroom boots with grasp ties and vinyl edge
- Average bacterial filtration efficiency (BFE) of 96%
- Made of 100% polypropylene breathable SMS fabric
- Triple-bagged and vacuum packaged
- Suitable for ISO Class 5 or higher cleanrooms
- Clean-Don ties and 2-inch edge vinyl, for an enhance moisture barrier
- Made without latex, silicone or the BHT preservative and are designed for single-use
- 100 Pairs/200 Each
- CE certified (CE Simple)
- Each individually bagged pair of boot covers has a sterilization indicator as a visual that it's undergone gamma sterilization
- A5 Cleanroom Apparel is manufactured in an ISO-certified facility, clean-processes and individually packaged under cleanroom conditions
Specifica
SMS | |
White | |
Sterile | |
100 Pairs/Cs. | |
None | |
Class 100 (ISO 5) |
Yes | |
Single-use | |
Non-skid | |
Triple Bagged, Vacuum Packed | |
Controlled Environments Boot Covers |