Learn More
Ansell KleenGuard™ G60 Purple Nitrile™ Cut-Resistant Gloves
Cut-resistant gloves are constructed of comfortable, breathable fabric and feature purple tapered coating on the fingertips for added dexterity.
Marca:  Ansell 97434
130.82 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11710674
  • 210.96€ / 12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
High level of cut resistance while enhancing dexterity, grip and comfort.
  • Dyneema™ fabric construction
  • Purple Nitrile coated fingertips
  • Flexible dotted palm
  • Ambidextrous
Specifica
Specifica
Nitrile Dots
ANSI A3
Cut-resistant Gloves
EN 388
Knit
Kleenguard™ G60
White, Purple
Ambidestri
Dyneema
11
Glass/Metal handling, Paper making and automotive/aircraft assembly
97434