Learn More
Ansell KleenGuard™ G40 Foam Nitrile Coated Multi-Purpose Gloves
KleenGuard™ G40 Foam Nitrile Coated Multi-Purpose Gloves are designed for jobs that require strength, grip, and dexterity. Seamless knit nylon shell is breathable for comfort, with a foam nitrile coating for enhanced grip capabilities.
58.35€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 388 |
---|---|
Area rivestita | Palm, Fingers |
Struttura | Seamless Knit |
Coating Material | Nitrile Foam |
Colore | Black |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11843480
|
Ansell
40226 |
Medium |
58.35€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11853480
|
Ansell
40227 |
Large |
58.35€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11863480
|
Ansell
40228 |
X-Large |
58.35€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11720674
|
Ansell
40229 |
2X-Large |
58.35€
12 paia |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Designed for jobs where strength, grip and dexterity are a must
- Protective gloves feature oil and industrial grease grip for general purpose tasks
- Maintain a high degree of abrasion resistance (EN 388) even after 5 wash cycles
- 25% better productivity than leather gloves with similar capabilities
- Seamless knit nylon on the back of the hand is breathable for a comfortable fit
- Silicone-free
Specifica
EN 388 | |
Seamless Knit | |
Black | |
Specific | |
Seamless Knit Gloves | |
Automotive Assembly, Machine Repairs, and Parts Handling | |
G40 |
Palm, Fingers | |
Nitrile Foam | |
Partially Textured | |
Nylon | |
Full-hand Mitt | |
Knit |