Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
DPI con protezione di categoria 3 e resistenza all'abrasione di livello 4. AQL 0,65 e privi di lattice, con punte delle dita goffrate a losanghe. Fodera floccata per una calzata comoda e un alto grado di comfort nell'uso prolungato.
52.02€ - 146.27€
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Chlorinated No
Colore Verde
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15326758
Vedere i documenti
KleenGuard™
94445
Small Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11730654
Vedere i documenti
KleenGuard™
94445
Small
52.02€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15376758
Vedere i documenti
KleenGuard™
94446
Medium Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12691486
Vedere i documenti
KleenGuard™
94446
Medium Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11750654
Vedere i documenti
KleenGuard™
94447
Large
53.18€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
12601496
Vedere i documenti
KleenGuard™
94447
Large Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15386758
Vedere i documenti
KleenGuard™
94447
Large Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11770654
Vedere i documenti
KleenGuard™
94448
X-Large
52.02€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
15306768
Vedere i documenti
KleenGuard™
94448
X-Large Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11780654
Vedere i documenti
KleenGuard™
94449
2X-Large
52.02€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15316768
Vedere i documenti
KleenGuard™
94449
2X-Large Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • DPI con protezione di categoria 3 e resistenza all'abrasione di livello 4
  • Fodera floccata per una calzata comoda e un alto grado di comfort nell'uso prolungato
  • Presa eccellente sull’asciutto e sul bagnato – buona presa per applicazioni leggermente oleose (migliore protezione)
  • Presa eccellente sull’asciutto e sul bagnato – minore probabilità di perdere la presa nella movimentazione di materiali per una maggiore produttività
Specifica
Specifica
FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Verde
0.38 mm
Nitrile
0.4 mm
15 mil
EN 388:4101X
Type A
Bacteria, Fungi only
Rough
Cotone floccato
13 in.
No
15 mil
15.7 mil
Nitrile Gloves
0.38 mm
No
JKLNOP
Acidi, basi, solventi e sostanze caustiche
Cotton Flock
KleenGuard™ G80
33 cm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
KleenGuard™ KleenGuard™