Learn More
Ansell KleenGuard™ G60 Medium Duty Polyurethane-Coated Cut-Resistant Gloves
KleenGuard™ G60 Medium Duty Polyurethane-Coated Cut-Resistant Gloves are constructed of ultra-high molecular weight polyethylene fibers to enhance breathability, and provide ANSI Cut Level 3 protection.
130.96€
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
---|---|
Coating Material | Polyurethane |
Colore | Gray |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Specific |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15480480
|
Ansell
13823 |
Small |
130.96€
12 paia |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15410490
|
Ansell
13824 |
Medium |
130.96€
12 paia |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15430490
|
Ansell
13825 |
Large |
130.96€
12 paia |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15450490
|
Ansell
13826 |
X-Large |
130.96€
12 paia |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15480490
|
Ansell
13827 |
2X-Large |
130.96€
12 paia |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Constructed of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) fibers to provide breathability and protection
- Polyurethane coated palm and fingers enhance dexterity and grip capabilities
- Separate right and left gloves in a pair provide a snug fit
Specifica
ANSI 4 | |
Gray | |
Specific | |
HPPE | |
EN 388 | |
Knit | |
13 |
Polyurethane | |
ANSI A2 | |
Sì | |
Cut-resistant Gloves | |
Assembly, plastics, light raw materials | |
KleenGuard™ G60 |