Learn More
DWK Life Sciences Becher di Griffin KIMAX™
Parte superiore leggermente svasata, sottile, con bordo
Marca: DWK Life Sciences 1400010
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
With thick, beaded, slightly flared top
- With pouring spout
- Matte-finish enameled marking spot
- 20 to 4000mL sizes have white scales for approximate volume
- Accurate to ±5%
- Uniform, sturdy walls
Compliance
Progettazione in conformità con i requisiti di tipo I di ASTM™ E 960
Specifica
±5% | |
10 ml | |
Per la misura e la miscelazione di liquidi | |
10 ml | |
Confezione da 12 | |
Sì | |
Griffin con bordo superiore |
0.33 once | |
Vetro borosilicato (tipo 1) | |
Beccuccio | |
Marcatura in smalto opaco | |
Becher | |
ASTM, E960, tipo I |