Learn More
VACUUBRAND™ KF DN 40mm Aluminum Small Flange With Hose Nozzle
55.70€ - 59.20€
Specifica
Materiale | Aluminum |
---|---|
Quantità | 1 Each |
Size | KF DN 40 mm |
Tipo | Small Flange |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10340262
|
VACUUBRAND™
20662522 |
For 10mm Tubing I.D. |
55.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10737841
|
VACUUBRAND™
20662523 |
For 15mm Tubing I.D. |
59.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
Aluminum | |
1 Each | |
KF DN 40 mm | |
Small Flange |