Learn More
KD Scientific Stainless-Steel Syringes
Durable, electron-beam construction withstands high force, high pressure applications
Marca:  KD Scientific 780814
Codice prodotto. 15114184
  • 1435.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Eliminates hazards of glass syringe breakage.
  • Compatible with most syringe pumps
  • Fully autoclavable for reuse
  • Adaptable to Luer Lock or Swagelok™ fittings
  • Resistant to most chemicals
Specifica
Specifica
Autoclavable
1-37/100 in.
38.1 mm
Syringe Pump
Stainless Steel (316)
1500 psi
100 mL
1-1/5 in.
34.7 mm
None
Swagelok 1/4 in. Syringe