Learn More
KD Scientific Pompe per infusione/estrazione doppie e multiple
Easy-to-use programmable syringe pumps
2843.76€ - 3975.96€
Specifica
Portata | 0.001 μL/hr. to 147 mL/min. |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 10 μL to 140 mL |
Connettori | RS232C, TTL |
Linear Force (Metric) | 18 kg |
Forza lineare (sistema imperiale) | 40 lb. |
Codice del prodotto | Marca | Flow Rate Accuracy | Riproducibilità | Numero di canali | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Flow Rate Accuracy | Riproducibilità | Numero di canali | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10168514
|
KD Scientific
789210 |
±0.5% | ±0.2% | 2 | 115 V | N/A | |||
10079349
|
KD Scientific
789230 |
±<1% | ± | 10 | 115 V | N/A | |||
10141948
|
KD Scientific
789220 |
±<1% | ± | 10 | 110 V | N/A | |||
10684723
|
KD Scientific
789200 |
±<1% | ± | 2 | 115 V | N/A | |||
Descrizione
- Installazione semplice con menu per programmare il diametro della siringa, la portata e il volume di erogazione
- Display retroilluminato
- Spegnimento automatico
- Le impostazioni possono essere riviste e modificate nel corso dell’operazione
- Le ultime impostazioni sono conservate in memoria per renderle ripetibili
- Capacità: da 10μ l a 140 ml fino a 10 siringhe (a seconda della misura della siringa)
- Interfacce integrate RS-232-C e TTL per un facile controllo esterno
- Per siringhe in vetro o in plastica
- Disponibili come modelli a infusione e infusione/estrazione
Specifica
0.001 μL/hr. to 147 mL/min. | |
RS232C, TTL | |
40 lb. |
10 μL to 140 mL | |
18 kg | |
Backlit LCD |