Learn More
SI Analytics™ Karl Fischer Titration Vessel
SI Analytics™ Karl Fischer Titration Vessel is constructed of DURAN™ glass and comes equipted with screw threads, a titration tip, and more.
1350.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) 30 to 150 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10598221
Vedere i documenti
SI Analytics™
285216677
30 to 150 mL
1350.00€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Includes a removable head made of polypropylene/PTFE
  • Includes 1 drilling NS 19, NS 14.5, NS 7.5 and 3 drillings with screw threads
  • Includes a titration tip, moisture trap and weighing funnel
Specifica
Specifica
30 to 150 mL