Learn More
Justrite™ Nonmetallic Self-Close Corrosive Safety Containers
Designed to resist acids and caustics
Marca: Justrite™ 12765
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Designed to resist acids and caustics
- Per la conservazione sicura di sostanze corrosive non infiammabili
- Struttura in HDPE bianco trasparente resistente ad ammaccatura, perforazioni e prodotti chimici
- Graduazioni in litri, quarti e galloni per riempimento e dosaggio precisi
- Beccuccio senza parafiamma per travasi rapidi; tappo con chiusura a molla per una tenuta ermetica
- Imboccatura larga sul cod. prod. 17-985-89B, -89C e -89D per riempimento e travaso semplici
†Di forma ovale.
Specifica
Bidone di sicurezza in acciaio inox | |
5 galloni | |
Bianco | |
Chiusura a molla | |
20 in. | |
3.65 in. | |
9.27 cm |
Ammaccature, forature e sostanze chimiche | |
19 l | |
Polietilene | |
Ovale | |
50.8 cm | |
12 in. | |
30.4 cm |