Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Undercounter Corrosives/Acid Steel Safety Cabinet
GREENER_CHOICE
Helps keep floor space free from hazards with a Sure-Grip EX Undercounter Cabinet. Suited for storing corrosives and acids away for added workplace safety.
1218.90€ - 1475.94€
Specifica
Certificazione/Conformità FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Depth (English) Interior 18.75 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 68.5 cm
Depth (Metric) Interior 47.6 cm
Colore Blue
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Peso (sistema imperiale) Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Peso (sistema imperiale) Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11995416
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Justrite™
8923021
192 lb. 87 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11905426
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Justrite™
8923221
194 lb. 88 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Safely store corrosives under a workbench or lab counter for quick and easy access with these Justrite blue steel Undercounter safety cabinets for corrosives, which have the same quality safety features as the cabinets for flammables.
  • All models come with double-wall construction, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self-latching doors and leveling feet.
  • Self-close door(s) shuts and latches automatically when a fusible link melts at 165°F (74°C) under fire conditions
  • Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents
  • Polyethylene trays attached to galvanized steel shelves and a separate polyethylene liner for the bottom sump resist aggressive chemicals
  • Easy-to-remove liner offers quick cleaning of drips and leaks
  • All epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance
Compliance
Self Close models meet OSHA, NFPA 30, NFPA 1 and the International Fire Code. Cabinets are FM approved.
Warranty
10 Years
Specifica
Specifica
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
68.5 cm
Blue
18.75 x 31.75 x 27.37 in.
Steel (CR)
35 in.
Flammables
88.9 cm
Double wall, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self latching doors and leveling feet, Polyethylene trays, separate Polyethylene liner
2
Epoxy
88.9 cm
18.75 in.
47.6 cm
22 in.
35 in.
Undercounter storage cabinet
Manual-close
27.37 in.
69.5 cm
22 gal.
1
31.75 in.
80.6 cm