Learn More
Justrite™ Document Storage Box Labels
For use with document storage boxes
Marca:  Justrite™ 23310
Codice prodotto. 12831884
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Includes four yellow, two blank and two printed (SDS and instruction manual) labels
Specifica
Specifica
Storage Box Label
Yellow
Polyethylene
2 blank labels and labels printed SDS and instruction manual