Learn More
3M™ Kit di base Jupiter™
Click to view available options
:
Modello: RTUJUPITER; tipo di filtro: A2P
Descrizione
- Cinghia di decontaminazione a elevato comfort
- Indicatore del flusso d'aria e tubo di calibrazione
- Coppia di filtri e prefiltri per vapori organici e particolato (A2P)
- Tubo di respirazione con lunghezza regolabile
- Batteria ricaricabile da 8 ore (NiMH) e caricabatterie
Specifica
Specifica
Autonomia della batteria | da 8 ore, |
Tipo di batteria | NiMH |
Tipo di filtro | OV/HE Filter |
Product Type | Kit Jupiter |
Da utilizzare con (applicazione) | Protezione da gas, vapori e particelle o una combinazione di contaminanti in base al filtro utilizzato |
Include | Unità turbo alimentata, cinghia di decontaminazione, tubo di calibrazione e indicatore del flusso dell'aria, 2 filtri A2P, pre-filtri, tubo di respirazione, batteria ricaricabile, caricabatterie |
Modello | JPRTU1 |
Quantità | 1 ciasc. |