Learn More
Trajan™ Jumbo Syringe
Hold and dispense large gas volumes. Lightweight and ideal for medical equipment calibration.
841.00€ - 1405.00€
Specifica
Materiale | Acrylic, Acrylic (Barrel) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For calibration of medical equipment such as respirators and spirometers, and for stack and air sampling |
Product Type | Jumbo Syringe |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10751042
|
Trajan™
009920 |
1000 mL |
856.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10300811
|
Trajan™
009910 |
500 mL |
841.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10045470
|
Trajan™
009930 |
2000 mL |
1405.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Hold and dispense large gas volumes. Lightweight and ideal for medical equipment calibration.
- Designed for holding and dispensing large volumes of gas
- Heavy duty acrylic barrels
- Easy access to sample for the addition of standards or removal of subsample via secondary port
- Plunger stem can be unscrewed for ease of transportation and storage
- Ideal for calibration of medical equipment such as respirators and spirometers, and for stack and air sampling.
Specifica
Acrylic, Acrylic (Barrel) | |
For calibration of medical equipment such as respirators and spirometers, and for stack and air sampling | |
Jumbo Syringe |