Learn More
Sampling Systems™ Jumbo Sampler Case
The Sampling Systems range of heavy duty cases are ideal for storing samplers.
Marca:  Sampling Systems™ 8502A-01
Codice prodotto. 15819521
  • 390.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Rugged plastic construction
  • Extends up to 2400mm
  • Excellent value
  • Supplied with a sturdy carrying handle
Specifica
Specifica
Storage Case
Carrying handle
Storing samplers
Plastic
Black
2400 x 140 x 140 mm