Learn More
Sampling Systems™ Jumbo Sack Sampler
Introduced to meet the demand of sampling large items including nuts, grains and larger granules. Sampling Systems™ Jumbo Sack Sampler is a quick and efficient way to obtain samples of the substances within sacks and bags.
158.00€ - 390.00€
Specifica
Product Type Jumbo Sampler
Materiale Stainless Steel (316L)
Diametro (sistema metrico) 40 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
15809251
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1309A-400
400 mm Plain End
158.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
15819251
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1309A-800
800 mm Plain End
187.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
15829251
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1309B-400
400 mm End Cap
274.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
15839251
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1309B-800
800 mm End Cap
316.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
15849251
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1309C-400
400 mm Bottle Adapter End
354.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
15859251
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1309C-800
800 mm Bottle Adapter End
390.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Type A: Plain style - simply hold over the bag
  • Type B: End cap - sample is held in the sampler until the sample is deposited
  • Type C: Bottle adapter - sample drops straight into the bottle
  • Manufactured from 316L stainless steel
  • Available in 400mm or 800mm lengths
Specifica
Specifica
Jumbo Sampler
Stainless Steel (316L)
40 mm