Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Jumbo Pipette
Quick and easy to use. It is ideal for taking samples from low viscosity liquids.
297.00€ - 344.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11970008
![]() |
Sampling Systems™
8051H-450 |
80 mL | 450 mm | Non-sterile |
298.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11900018
![]() |
Sampling Systems™
8051H-900 |
180 mL | 900 mm | Non-sterile |
297.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11910018
![]() |
Sampling Systems™
8051H-900S |
180 mL | 900 mm | Sterile |
344.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Key Features:
- Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming materials
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Suitable for use in ATEX areas (450mm and 900mm lengths only)
- Available in 3 different sizes
- Highly visible color coded handle
Operation:
- Press thumb onto blue end of the tube until lowered to the correct sampling depth.
- At the required depth raise thumb until levels equalize.
- Press the thumb onto tube to seal in the sample.
- Remove from the product.
Why Use a SteriWare™ Disposable Sampler?
- No Cross Contamination - All SteriWare™ devices can be used straight from the bag.
- No Cleaning - Unlike a reusable sampler, you can use a SteriWare™ product straight away. This eliminates the need for costly Cleaning Validation.
- High Quality - Our SteriWare™ products are manufactured/moulded/packed in a Class 100,000 Cleanroom in England. Please see the products Certificate of Conformity and Technical Specification Sheet for more information.
- Full Documentation - We can provide full batch specific documentation for all SteriWare™ products. This includes Certificates of Conformity and Certificates of Irradiation (where applicable). The batch number is clearly printed on every bag and box.
- Cost Effective - Removing the need for Cleaning Validation by switching to a SteriWare™ device saves time and money.
- Available Sterile - Most SteriWare™ products are available pre-sterilized by Gamma or Electron Beam to SAL10-6. Please see the Specification Sheet for more information.