Learn More
Bibby Scientific™ Jenway™ Plastic Cuvettes For UV and Visible Region Wavelength
Save cleaning time and avoid cross-contamination with disposable plastic cuvettes. Bibby Scientific™ Jenway™ Plastic Cuvettes For UV and Visible Region Wavelength come in a pack of 100.
136.00€ - 172.00€
Specifica
Tipo Cuvette
Materiale Plastic
Quantità 100/Pk.
Lunghezza del percorso 10 mm
Da utilizzare con (applicazione) Spectral Measurement of Liquids
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11475009
Vedere i documenti
Bibby Scientific™
83070-38
0.07 to 1.5 mL
172.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
11430559
Vedere i documenti
Bibby Scientific™
83070-34
1.5 to 3.0 mL
136.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Efficient and time saving
  • Prevents cross-contamination
Specifica
Specifica
Cuvette
100/Pk.
Spectral Measurement of Liquids
Plastic
10 mm