Learn More
Jenway™ Elettrodo per temperatura pH Jenway™
Gli elettrodi per temperatura pH Jenway™ vengono utilizzati in combinazione con i misuratori di pH Jenway™ – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 e 4330.
143.00€ - 237.00€
Specifica
Tipi di connettore BNC
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Dimensioni (L x P) 12 dia. x 120 mm L
Tipo Combinazione
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Materiale Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
11420499
Vedere i documenti
Jenway™
99960-43
Resina epossidica Tipo con estremità piatta
237.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11440479
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Jenway™
99960-35
Vetro Bulb end type
143.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ™–
  • Combination Type
  • Ricaricabile
  • Reference Type: AgCl
  • Isopotential: ±
Specifica
Specifica
BNC
12 dia. x 120 mm L
120 mm
Da 0 a 80 °C
12 mm
Combinazione
Da 0 a 14