Learn More
Jenway™ Flame Photometry Standard 1000ppm Sodium
Marca: Jenway 99959-39
Quantità | 500 mL |
---|
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Liquid | |
Incolore | |
100°C | |
500 mL |
1000 ppm | |
0°C | |
Miscible with water |