Learn More
Jenway™ Flame Photometry Standard 1000ppm Calcium
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
Specifica
Pressione del vapore | 23hPa |
Forma fisica | Liquid |
Concentrazione | 1000 ppm Calcium |
Colore | Incolore |
Punto di fusione | 0°C |
Punti di ebollizione | 100°C |
Solubilità | Miscible with water |
Quantità | 500 mL |