Learn More
Jenway™ Cell Changer
Enhance productivity and increase throughput rates with this cell changer. Jenway™ Cell Chargers are designed for use with Jenway Spectrophotometers.
Marca:  Jenway™ 83070-61
1792.07 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13286389
  • 1800.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 8-position automatic cell changer
  • For Jenway 6850 Spectrophotometers
  • Accessories for the Jenway 6850 Spectrophotometer fit into the sample chamber and therefore do not take up any additional bench space
  • Designed to be fitted and removed with ease
Specifica
Specifica
Cell Changer